Potassium hydroxyde 2 mol/l (2 N) dans le methanol, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11787.2500
1.11787.2500EA 124 EUR InStock
1.11787.2500
Potassium hydroxyde 2 mol/l (2 N) dans le methanol, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité