Sulfanilamide Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11799.0100
1.11799.0100EA 221 EUR InStock
1.11799.0100
Sulfanilamide Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Sulfanilamide
Formule: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 163…167 °C
Densité: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007939
Numéro CAS: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Merck Index: 13,09010
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76bb9ab6bdf23e9d846b24d4f57047dea1d5071&vid=f2f1c5e47a127cd33d3b4a2a31b1057c375456eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 7.5 g/l (25 °C)
Melting Point 163 - 167 °C
Molar Mass 172.2 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 1.50 g/cm3
pH 5.8 - 6.1 (5 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité