N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
MQ100
1.11805.0005
1.11805.0005EA 248 EUR InStock
1.11805.0005
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide GC, Supelco®
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide
Formule: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199.25 g/mol
Point d'ébullition: 130
Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000411
Numéro CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
ONU: 1993
ADR: 3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 199.25 g/mol
Boiling Point 130 - 132 °C (1013 hPa)
Flash Point 25 °C
Density 1.085 g/cm3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité