Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitrure de bore, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.12073.0050
1.12073.0050EA 59.4 EUR InStock
1.12073.0050
Nitrure de bore, Sigma-Aldrich®
Nitrure de bore


Formule: BN
Point de fusion: 2527 °C
Densité: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011317
Numéro CAS: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 13,01336
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 2700 - 3000 °C
Molar Mass 24.82 g/mol
Bulk Density 120 kg/m3
Density 2.34 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité