Oxyde d'europium (III), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12156.0001
1.12156.0001EA 47.7 EUR InStock
1.12156.0001
Oxyde d'europium (III), Sigma-Aldrich®
Oxyde d'europium (III)
Formule: Eu₂O₃
MW: 351,92 g/mol
Point de fusion: 2325 °C
Densité: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010997
Numéro CAS: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,03904
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 2291 °C
Molar Mass 351.93 g/mol
Density 7.42 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité