Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trinitrate de gallium hydraté, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.12171.0005
1.12171.0005EA 144 EUR InStock
1.12171.0005
Trinitrate de gallium hydraté, Sigma-Aldrich®
Trinitrate de gallium hydraté


Formule: GaN₃O₉·H₂O
MW: 273,75 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149723
Numéro CAS: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
ONU: 1477
ADR: 5.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 65 °C
pH 2 (50 g/l, H2O, 20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité