HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.12186.0100
1.12186.0100EA 387 EUR InStock
1.12186.0100
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane)
Formule: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Numéro MDL: MFCD00008259
Numéro CAS: 999-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point -82 °C
Molar Mass 161.39 g/mol
Boiling Point 126 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 6 °C
Explosion Limit 0.8 - 25.9 %(V)
Density 0.774 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 325 °C
Viscosity kinematic 0.9 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité