Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Indium ≥99.0%, granuleux, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.12196.0100
1.12196.0100EA 546 EUR InStock
1.12196.0100
Indium ≥99.0%, granuleux, Sigma-Aldrich®
Indium


Formule: In
Densité: 7.31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Particle size about 2 - 8 mm
Identity (ICP-OES) passes test
Boiling Point 2000 °C
Density 7.31 g/cm3 (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité