Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Manganèse, en poudre, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.12237.0250
1.12237.0250EA 88.5 EUR InStock
1.12237.0250
Manganèse, en poudre, Sigma-Aldrich®
Manganèse


Formule: Mn
Point d'ébullition: 2097 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1260 °C
Densité: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011111
Numéro CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
ONU: 3089
ADR: 4.1,
Merck Index: 12,05762
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1245 °C
Molar Mass 54.94 g/mol
Boiling Point 2097 °C
Density 7.2 g/cm3 (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité