Molybdène, en poudre, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12254.0100
1.12254.0100EA 212 EUR InStock
1.12254.0100
Molybdène, en poudre, Sigma-Aldrich®
Molybdène
Formule: Mo
Point d'ébullition: 5560 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2622 °C
Densité: 10.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula Mo
Molar Mass 95.94 g/mol
Density 10.2 g/cm³ (20 °C)
Melting Point 2620 °C
Bulk density 1400 kg/m³
Solubility (20 °C) insoluble
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK NWG not water endangering
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité