Néodyme (III) oxyde, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12276.0025
1.12276.0025EA 32.3 EUR InStock
1.12276.0025
Néodyme (III) oxyde, Sigma-Aldrich®
Néodyme (III) oxyde
Formule: Nd₂O₃
MW: 336,48 g/mol
Point d'ébullition: 3760 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2270 °C
Densité: 7.24 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011134
Numéro CAS: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1
Merck Index: 14,06450
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 2272 °C
Molar Mass 336.48 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 7.24 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité