Niobium (V) chlorure, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12285.0100
1.12285.0100EA 417 EUR InStock
1.12285.0100
Niobium (V) chlorure, Sigma-Aldrich®
Niobium (V) chlorure
Formule: Cl₅Nb
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 205 °C
Densité: 2.75 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011127
Numéro CAS: 10026-12-7
EINECS: 233-059-8
ONU: 3260
ADR: 8,
Merck Index: 12,06649
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 205 °C
Molar Mass 270.17 g/mol
Bulk Density 1450 kg/m3
Boiling Point 254 °C
Density 2.75 g/cm3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité