Vanadium, en poudre, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12392.0010
1.12392.0010EA 270 EUR InStock
1.12392.0010
Vanadium, en poudre, Sigma-Aldrich®
Vanadium
Formule: V
Densité: 6.11 g/cm³ (187 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011453
Numéro CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1710 °C
Molar Mass 50.94 g/mol
Bulk Density 4000 kg/m3
Boiling Point 3000 °C
Density 6.11 g/cm3 (18.7 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité