Bismuth, en poudre, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12400.0100
1.12400.0100EA 89.8 EUR InStock
1.12400.0100
Bismuth, en poudre, Sigma-Aldrich®
Bismuth
Formule: Bi
Densité: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134033
Numéro CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 271 °C
Molar Mass 208.98 g/mol
Bulk Density 6000 kg/m3
Boiling Point 1564 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (840 °C)
Density 9.78 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité