Bismuth (III) chlorure, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12403.0100
1.12403.0100EA 118 EUR InStock
1.12403.0100
Bismuth (III) chlorure, Sigma-Aldrich®
Bismuth (III) chlorure
Formule: BiCl₃
Point d'ébullition: 447 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 4.75 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003461
Numéro CAS: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01261
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble,Hydrolysis
Melting Point 230 - 232 °C
Molar Mass 315.33 g/mol
Boiling Point 447 °C (1013 hPa)
Density 4.75 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid,Hydrolysis
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité