Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ytterbium (III) oxyde, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: Diytterbium trioxide, Ytterbium oxide

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.12410.0005
1.12410.0005EA 119 EUR InStock
1.12410.0005
Ytterbium (III) oxyde, Sigma-Aldrich®
Ytterbium (III) oxyde


Formule: O₃Yb₂
MW: 394,08 g/mol
Point de fusion: 2346 °C
Densité: 9.2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011290
Numéro CAS: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 394.07 g/mol
Hill Formula O3Yb2
Chemical Formula Yb2O3

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité