Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Yttrium trioxyde, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide

M-Clarity™ quality level = MQ300

1.12412.0025
1.12412.0025EA 214 EUR InStock
1.12412.0025
di-Yttrium trioxyde, Supelco®
Yttrium (III) oxyde


Formule: Y₂O₃
MW: 225,81 g/mol
Point d'ébullition: 4300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2410 °C
Densité: 5.01 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011473
Numéro CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 2410 °C
Molar Mass 225.81 g/mol
Density 5.0 g/cm3 (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité