Lactalbumin hydrolysate
Fournisseur: Merck
1.12523.5000
1.12523.5000EA 1470 EUR InStock
1.12523.5000
Lactalbumin hydrolysate
Protéines et Peptides
CAS No.: 68458-87-7
Physical Form: Powder
Appearance: Tan
MDL No.: MFCD00147378
Applications: A solubilized enzymatic digest of lactalbumin
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité