Kits de réactifs pour l'analyse des fibres et protéines
Fournisseur: Merck
1.12979.0001
1.12979.0001EA 634 EUR InStock
1.12979.0001
Kits de réactifs pour l'analyse des fibres et protéines
Tests pour aliments et boissons
Kits de réactifs utilisés en analyse colorométrique dans l'agro-alimentaire pour la détermination des niveaux de protéines et de fibres. Ces kits nécessitent l'utilisation d'un photomètre ou d'un spectrophotomètre.
Collapse All
Désignation Méthode test Tests Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Fibres alimentaires (méthode enzymatique / gravimétrique) Enzymatic-gravimetric 100 100 Tests 1.12979.0001
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité