Lithium métaborate, Spectromelt® A20 pour XRF (fluorescence des rayons X), fondu, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.12996.1000
1.12996.1000EA 744 EUR InStock
1.12996.1000
Lithium métaborate, Spectromelt® A20 pour XRF (fluorescence des rayons X), fondu, Supelco®
Lithium métaborate
Formule: BLiO₂
MW: 49.75 g/mol
Point d'ébullition: 1719
Point de fusion: 845
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011089
Numéro CAS: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Merck Index: 13,05546
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité