Tests de détection microbiologique, Bactident®
Fournisseur: Merck
1.13301.0001 1.13303.0001 1.13306.0001
1.13301.0001EA 76.2 EUR InStock
1.13301.0001 1.13303.0001 1.13306.0001
Tests de détection microbiologique, Bactident®
Tests microbiologiques Tests enzymatiques
La présence ou l'absence d'activité enzymatique est une propriété taxinomique des microorganismes, qui peut être utilisée pour les différencier ou les identifier.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité