Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide trifluoroacétique-D (99.5% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.13363.0010
1.13363.0010EA 104 EUR InStock
1.13363.0010
Acide trifluoroacétique-D (99.5% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Acide trifluoroacétique-D


Formule: F₃CCOOD
Point d'ébullition: 75 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044563
Numéro CAS: 599-00-8
EINECS: 209-961-2
ONU: 2699
ADR: 8,
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité