Boîtes de Petri pré-coulées prêtes à l'emploi, Merckoplate®
Fournisseur: Merck
1.13405.0001
1.13405.0001EA 0 EUR InStock
1.13405.0001
Boîtes de Petri pré-coulées prêtes à l'emploi, Merckoplate®
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
La gamme Merckoplate® se compose de milieux de culture précoulés dans des boîtes de Petri permettant diverses applications, comme le dénombrement, l'isolement, la détection et la culture de bactéries ainsi que de levures et de moisissures. Afin de minimiser la quantité de déchets, on propose des emballages de 480 boîtes. La majorité des produits Merckoplate® est stockée à une température <15 °C, aussi pour éviter toute condensation, la température de stockage optimale s'étend entre 12 et 15 °C - ne pas congeler.
  • Milieux de culture prêts à l'emploi dans des boîtes de Petri de 90 mm
  • Numéro d'article et date d'expiration imprimés sur chaque boîte
  • Identification aisée des produits et surveillance de la durée de vie
Conditionnement: Conditionnement: Quatre ou 96 jeux de cinq boîtes emballés sous film thermorétractable.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité