Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorométhane-D2 (99.8% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.13720.0009
1.13720.0009EA 319 EUR InStock
1.13720.0009
Dichlorométhane-D2 (99.8% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Dichlorométhane-D2


Formule: CD₂Cl₂
Point d'ébullition: 40 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –97 °C
Densité: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000882
Numéro CAS: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
ONU: 1593
ADR: 6.1,
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité