L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gel de silice HPTLC 60 Å, greffé, plaques de verre
Fournisseur: Merck
1.05914.0001 1.13124.0001 1.13724.0001 1.13725.0001 1.13726.0001 1.14296.0001 1.16225.0001
1.05914.0001EA 817 EUR InStock
1.05914.0001 1.13124.0001 1.13724.0001 1.13725.0001 1.13726.0001 1.14296.0001 1.16225.0001
Gel de silice HPTLC 60 Å, greffé, plaques de verre
Plaques CCM
Our NH₂, CN- and DIOL-modified silica sorbents are less polar then conventional silica phases, making them ideal for separating hydrophilic or charged substances. Our moderately polar cyano- and diol-modified silica plates can be used for both normal phase and reversed phase systems. An alternative to PEI cellulose, amino-modified NH₂ plates provide weak basic ion exchange characteristics with special selectivity for charged compounds.
HPTLC concentrating zone plates allow easy application of large volumes of diluted samples. They include a purification and concentration step.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité