Dihexyl sodium sulphosuccinate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.13861.0025
1.13861.0025EA 641 EUR InStock
1.13861.0025
Dihexyl sodium sulphosuccinate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dihexyl sodium sulphosuccinate
Formule: C₁₆H₂₉NaO₇S
MW: 388.451 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050501
Numéro CAS: 3006-15-3
EINECS: 221-109-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e87675f7537dae777b34f07f3406f80065dc1f53&vid=e87675f7537dae777b34f07f3406f80065dc1f53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 364 g/l
Melting Point 230 °C decomposes
Molar Mass 388.46 g/mol
Bulk Density 180 kg/m3
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Bulk density 180 kg/m3
Storage +15...+25 °C
Assay ≥98,5%
Identity Passes test
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité