Spectromelt® C 20 broyage et de comprimés aide de la spectroscopie de fluorescence à rayons X aide au broyage et à la compression, pour analyse par fluorescence X, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.13934.5000
1.13934.5000EA 841 EUR InStock
1.13934.5000
Spectromelt® C 20 broyage et de comprimés aide de la spectroscopie de fluorescence à rayons X aide au broyage et à la compression, pour analyse par fluorescence X, Supelco®
Spectromelt® C 20
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR-spectrum) passes test
Al (Aluminium) ≤ 0.001
Ba (Barium) ≤ 0.001
Ca (Calcium) ≤ 0.001
Co (Cobalt) ≤ 0.001
Cr (Chromium) ≤ 0.001
Cu (Copper) ≤ 0.001
Fe (Iron) ≤ 0.001
K (Potassium) ≤ 0.001
Mn (Manganese) ≤ 0.001
Mo (Molybdenum) ≤ 0.001
Ni (Nickel) ≤ 0.001
Pb (Lead) ≤ 0.001
Si (Silicon) ≤ 0.005
Sr (Strontium) ≤ 0.001
Ti (Titanium) ≤ 0.001
V (Vanadium) ≤ 0.001
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité