Spectromelt® C 10 aide au broyage et à la compression, pour XRF (fluorescence des rayons X), Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.13990.5000
1.13990.5000EA 990 EUR InStock
1.13990.5000
Spectromelt® C 10 aide au broyage et à la compression, pour XRF (fluorescence des rayons X), Supelco®
Spectromelt® C 10
Tabletting the sample as a preparation for X-ray fluorescence (XRF) to fusion.
  • Robust, very stable for analysis and storage
  • Distinguishable adhesive properties
The Spectromelt C is developed as a grinding and tabletting aid.
Spectromelt C20 is less hygroscopic than C10, which is preferable for damp climate and its properties effect fewer residues in the grinder.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
IR-spectrum passes test
Al (Aluminium) ≤ 0,001
Ba (Barium) ≤ 0,001
Ca (Calcium) ≤ 0,001
Co (Cobalt) ≤ 0,001
Cr (Chromium) ≤ 0,001
Cu (Copper) ≤ 0,001
Fe (Iron) ≤ 0,001
K (Potassium) ≤ 0,001
Mn (Manganese) ≤ 0,001
Mo (Molybdenum) ≤ 0,001
Ni (Nickel) ≤ 0,001
Pb (Lead) ≤ 0,001
Si (Silicon) ≤ 0,001
Sr (Strontium) ≤ 0,001
Ti (Titanium) ≤ 0,001
V (Vanadium) ≤ 0,001
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité