Kits de tests colorimétriques visuels, nickel, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.14420.0001
1.14420.0001EA 190 EUR InStock
1.14420.0001
Kits de tests colorimétriques visuels, nickel, MQuant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Tests rapides colorimétriques visuels.
  • Les résultats s'obtiennent en 5 minutes environ
  • Convivialité
  • Plages de mesures correspondant aux applications
  • Portable
  • Toute une gamme de recharges économiques (RP) est disponible
MQuant® avec carte de comparaison de couleurs:
L'utilisation de cuves longues permet aux tests MQuant® d'être l'instrument de mesure idéal des faibles concentrations (jusqu'à 0,005 mg/L). Ces tests sont particulièrement adaptés à l'analyse de l'eau potable, des eaux de source, des eaux ultra-pures et minérales, à la préparation d'eau potable, ainsi que pour les eaux de refroidissement et les eaux de chaudière.
Information de livraison: chaque kit de test contient tous les réactifs nécessaires, cuvettes de réaction, tableau de comparaison des couleurs ou molette de comparaison et instructions d'utilisation complètes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité