Sets de tests, tets de cellule DCO, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.09772.0001 1.14540.0001 1.14541.0001 1.14555.0001 1.14560.0001 1.14690.0001 1.14691.0001 1.09773.0001 1.14895.0001 1.01796.0001 1.01797.0001
1.09772.0001EA 115 EUR InStock
1.09772.0001 1.14540.0001 1.14541.0001 1.14555.0001 1.14560.0001 1.14690.0001 1.14691.0001 1.09773.0001 1.14895.0001 1.01796.0001 1.01797.0001
Sets de tests, tets de cellule DCO, Spectroquant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Tous les sets de tests Spectroquant® peuvent être utilisés avec la gamme de spectrophotomètres Prove et les instruments Nova 60/60A. Les tests peuvent être utilisés non seulement sur les photomètres et les spectrophotomètres de Merck, mais aussi sur les photomètres et spectrophotomètres d'autres fournisseurs (détails de programmation disponibles sur demande).
  • Dispositif très convivial, méthodes validées
  • Tous les réactifs nécessaires à l'analyse sont contenus dans les cellules
  • Le conditionnement protège les cellules des fluctuations de température et de l'humidité pendant le stockage et le transport
  • Le code-barres sur les cellules garantit la sélection de la bonne méthode d'analyse, éliminant ainsi les erreurs et réduisant le temps de préparation
Remarque : la plage mentionnée dans le tableau ci-dessous se réfère aux instruments Prove et Nova. Pour certains sets de test, la plage de mesure disponible pour les instruments Spectroquant® Multy et Move 100 peut être réduite.
*7 Cette méthode est officiellement reconnue par l'USEPA comme une méthode alternative pour l'analyse des éléments suivants :
*7-1 eau usée
*7-2 eau potable
*7-3 respectivement eau potable et eau usée
*8 tests en cuve DCO totalement conformes à la norme ISO 15705.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité