Fractogel EMD SE Hicap (M) changeur de cations fortement acide suspension dans l'thanol 20% et 150 mM de NaCl (40-90 m) 1 * 10 mL
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Fractogel EMD SE Hicap (M) changeur de cations fortement acide suspension dans l'thanol 20% et 150 mM de NaCl (40-90 m) 1 * 10 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Fractogel® EMD SE Hicap (M) échangeur de cations fortement acide suspension dans l'éthanol 20% et 150 mM de NaCl (40-90 µm) 1 * 10 mL 1.14894.0010 1 * 10 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou