Acide chlorhydrique 36%, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.15186.1000
1.15186.1000EA 87.9 EUR InStock
1.15186.1000
Acide chlorhydrique 36%, Supelco®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité