Acide nitrique 69%, Suprapur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.15187.1000
1.15187.1000EA 158 EUR InStock
1.15187.1000
Acide nitrique 69%, Suprapur®, Supelco®
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Point d'ébullition: 120.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8 (5.1),
Merck Index: 13,06608
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité