Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cétyle palmitate 15 (cire à base d'ester cétylique), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, SAFC®

Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Cetyl Palmitate, Palmitic acid palmityl ester, n-Hexadecyl palmitate, Palmitic Acid Hexadecyl Ester, Palmityl palmitate

1.15419.9024
1.15419.9024EA 1900 EUR InStock
1.15419.9024
Cétyle palmitate 15 (cire à base d'ester cétylique), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, SAFC®
Hexadecyl palmitate


Formule: C₃₂H₆₄O₂
MW: 480,86 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053739
Numéro CAS: 540-10-3
EINECS: 208-736-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité