Coomassie Brilliant Blue G-250, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.15444.0025
1.15444.0025EA 59.7 EUR InStock
1.15444.0025
Coomassie Brilliant Blue G-250, Sigma-Aldrich®
Bleu brillant de Coomassie G250
Formule: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078482
Numéro CAS: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité