L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Plaques HPTLC, gel de silice 60, modifiée CN, DIOL, NH₂, sur support verre
Fournisseur: Merck
1.12668.0001 1.13192.0001 1.15647.0001 1.16464.0001 1.05636.0001
1.12668.0001EA 467 EUR InStock
1.12668.0001 1.13192.0001 1.15647.0001 1.16464.0001 1.05636.0001
Plaques HPTLC, gel de silice 60, modifiée CN, DIOL, NH₂, sur support verre
Plaques CCM
Les plaques de silice modifiées CN et DIOL sont modérément polaires et adaptées aux systèmes en phase normale et en phase inversée. La plaque modifiée NH₂ offre des caractéristiques d'échanges d'ions faiblement basiques avec une sélectivité spéciale pour les composés chargés. Elle peut remplacer la cellulose PEI.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité