TBX (Tryptone Bile X‑glucuronide) agar, Chromocult®
Fournisseur: Merck
1.16122.0500
1.16122.0500EA 738 EUR InStock
1.16122.0500
TBX (Tryptone Bile X‑glucuronide) agar, Chromocult®
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
For the enumeration, detection and identification of β-glucuronidase positive Escherichia coli from food and feeding stuff as well as from environmental samples in the area of food production and food handling.
Certifications: Complies with the specifications given by ISO 16649 part 1 and part 2 and with those given by EN ISO 16649-3.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité