Bandelettes de test, acide lactique, Reflectoquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.16127.0001
1.16127.0001EA 183 EUR InStock
1.16127.0001
Bandelettes de test, acide lactique, Reflectoquant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Bandelettes pour applications sur RQflex 10, RQflex®10 Plus et RQflex® 20.
  • Les résultats quantitatifs des bandelettes peuvent être imprimés
  • Calibration à code barres
  • Faible coût d'analyse
  • Test rapide avec une quantité minime de réactifs pour une élimination aisée
The test measures total lactic acid (sum of D- and L-lactic acid in beverages, e.g. wine, beer and fruit/vegetable juice after dilution. Furthermore the test can be used for the determination of lactic acid in food after pretreatment (typically dilution).
Collapse All
Désignation Plage de mesure Méthode chimique Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Acide lactique 3 - 60,0 mg/l CH₃CHOHCO₂H Réaction enzymatique 50 Tests 1.16127.0001
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité