Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Diéthanolamine, EMSURE® analysis_for, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine, 2,2'-Iminodiethanol

MQ300

1.16205.1000
1.16205.1000EA 100.5 EUR InStock
1.16205.1000
Diéthanolamine, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Diéthanolamine


Formule: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14 g/mol
Point d'ébullition: 268.8
Point de fusion: 28
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 176
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002843
Numéro CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
ATTEINDRE: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 28 °C
Molar Mass 105.14 g/mol
Boiling Point 269 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (25 °C)
Flash Point 176 °C
Refractive Index 1.4753 (30 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 10.6 %(V)
Density 1.09 g/cm3 (30 °C) liquid
pH 11 (53 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 - 370 °C

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..