Fluorure de magnésium
Fournisseur: Merck
1.16715.9050
1.16715.9050EA 0 EUR InStock
1.16715.9050
Fluorure de magnésium
Fluorure de magnésium
Formule: MgF₂
MW: 62,3 g/mol
Point d'ébullition: 2260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1266 °C
Densité: 3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011108
Numéro CAS: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 12,05701
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité