Bandelettes de test, bandelette blanche (correction des couleurs), Reflectoquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.16730.0001
1.16730.0001EA 46.8 EUR InStock
1.16730.0001
Bandelettes de test, bandelette blanche (correction des couleurs), Reflectoquant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Bandelettes pour applications sur RQflex 10, RQflex®10 Plus et RQflex® 20.
  • Les résultats quantitatifs des bandelettes peuvent être imprimés
  • Calibration à code barres
  • Faible coût d'analyse
  • Test rapide avec une quantité minime de réactifs pour une élimination aisée
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bandelette blanche (correction des couleurs) 50 Tests 1.16730.0001
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité