Cesium chloride-lanthanum chloride buffer solution acc. to Schinkel for atomic absorption spectroscopy (AAS), Supelco®
Fournisseur: Merck
1.16755.1000
1.16755.1000EA 183 EUR InStock
1.16755.1000
Cesium chloride-lanthanum chloride buffer solution acc. to Schinkel for atomic absorption spectroscopy (AAS), Supelco®
Buffers Ionisation Buffers
10 g/L CsCl + 100 g/L La in dilute hydrochloric acid.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité