Fractogel® EMD TMAE (M) échangeur d'anions fortement basique suspension dans l'éthanol 20% et 150 mM de NaCl (40-90 µm) 1 * 500 mL
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Fractogel® EMD TMAE (M) échangeur d'anions fortement basique suspension dans l'éthanol 20% et 150 mM de NaCl (40-90 µm) 1 * 500 mL 1.16881.0500 1 * 500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou