Fractogel EMD COO? (M) changeur de cations faible, suspension dans 20% d'thanol et 150 mM NaCl (40-90 m) 1 * 10 mL
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Fractogel EMD COO? (M) changeur de cations faible, suspension dans 20% d'thanol et 150 mM NaCl (40-90 m) 1 * 10 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Fractogel® EMD COO? (M) échangeur de cations faible, suspension dans 20% d'éthanol et 150 mM NaCl (40-90 µm) 1 * 10 mL 1.16886.0010 1 * 10 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou