Bandelettes de test, peroxyde, Reflectoquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.16974.0001 1.16731.0001 1.17968.0001
1.16974.0001EA 66.5 EUR InStock
1.16974.0001 1.16731.0001 1.17968.0001
Bandelettes de test, peroxyde, Reflectoquant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Bandelettes pour applications sur RQflex 10, RQflex®10 Plus et RQflex® 20.
  • Les résultats quantitatifs des bandelettes peuvent être imprimés
  • Calibration à code barres
  • Faible coût d'analyse
  • Test rapide avec une quantité minime de réactifs pour une élimination aisée
This test is suited for the determination of inorganic peroxides in aqueous solutions. Furthermore, it can be used in disinfecting and rinsing solutions (e.g., in food technology and laundries) and in swimming pool water.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité