Bandelettes de test, formaldéhyde, Reflectoquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.16989.0001
1.16989.0001EA 134 EUR InStock
1.16989.0001
Bandelettes de test, formaldéhyde, Reflectoquant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Bandelettes pour applications sur RQflex 10, RQflex®10 Plus et RQflex® 20.
  • Les résultats quantitatifs des bandelettes peuvent être imprimés
  • Calibration à code barres
  • Faible coût d'analyse
  • Test rapide avec une quantité minime de réactifs pour une élimination aisée
Collapse All
Désignation Plage de mesure Méthode chimique Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Formaldéhyde 1,0 - 45,0 mg/l HCHO Triazole 50 Tests 1.16989.0001
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité