Bandelettes de test, dureté totale, Reflectoquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.16997.0001
1.16997.0001EA 80.7 EUR InStock
1.16997.0001
Bandelettes de test, dureté totale, Reflectoquant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Bandelettes pour applications sur RQflex 10, RQflex®10 Plus et RQflex® 20.
  • Les résultats quantitatifs des bandelettes peuvent être imprimés
  • Calibration à code barres
  • Faible coût d'analyse
  • Test rapide avec une quantité minime de réactifs pour une élimination aisée
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité