Acide sulfurique 95-97% pour la détermination de la DCO, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.17048.1000
1.17048.1000EA 69 EUR InStock
1.17048.1000
Acide sulfurique 95-97% pour la détermination de la DCO, Supelco®
Acide sulfurique
COD analysis according to e.g.
• ISO 6060
• ISO 15705
• APHA 5220 B
• APHA 5220 C
• EPA 410.2
• EPA 410.3
• DIN 38409 H41
• DIN 38409 H43
• All other COD norms
• Merck’s new COD Cell Tests for seawater / high chloride contents (1.17058.0001 and 1.17059.0001)
Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: ∼335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3 °C
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8,
Merck Index: 14,08974
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (CSB) ≤ 5.0 mg/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité