Eosine J (jaunâtre) 1% en solution alcoolique contre-colorant en H&E, pour histologie
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt
1.17081.1000
1.17081.1000EA 202 EUR InStock
1.17081.1000
Eosine J (jaunâtre) 1% en solution alcoolique contre-colorant en H&E, pour histologie
Eosine J (jaunâtre)
The hematoxylin and eosin (H&E) staining method is the method most frequently used for the staining of histology material of human origin.
This Eosin Y solution is a 1% alcoholic staining solution, that can be used e. g. for the routine staining of cryo sections. 1L of the solution will stain up to 1500 slides. It is an IVD / CE registered & certified product that can be applied in clinical diagnostics due to its excellent quality and reliable dye concentration
Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005040
Numéro CAS: 17372-87-1
ONU: 1170
ADR: 3,
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suitability for microscopy (Tissue section) passes test
Nuclei dark blue to dark violet
Cytoplasm pink to red
intercellular substances pink to red
Erythrocytes yellow to orange
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité