Cobalt Cell Test Method: photometric 0.05 - 2.00 mg/l Co Spectroquant® 1 * 1 Pce
Fournisseur: Merck
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cobalt Cell Test Method: photometric 0.05 - 2.00 mg/l Co Spectroquant® 1 * 1 Pce 1.17244.0001 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou